Learn More
Amina de zanamivir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zanamivir Amine |
| CAS | 130525-62-1 |
| Fórmula molecular | C11H18N2O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O7/c1-4(15)13-8-5(12)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-14/h2,5-6,8-10,14,16-17H,3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 290.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1114 |