Learn More
Zaltoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zaltoprofen |
| CAS | 74711-43-6 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O3S/c1-10(17(19)20)11-6-7-15-12(8-11)9-14(18)13-4-2-3-5-16(13)21-15/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-oxo-5H-benzo[b][1]benzotiepin-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0664 |