Learn More
Zaltoprofen, MedChemExpress
Descripción
Zaltoprofen (CN100), a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a preferential and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.3 and 0.34 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Zaltoprofen exhibits powerful anti-inflammatory effects as well as an analgesic action on inflammatory pain.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zaltoprofen |
| Forma física | Solid |
| CAS | 74711-43-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14O3S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | CN100 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.17 mM) |
| Mostrar más |