Learn More
Zaltidine, MedChemExpress
Código de producto. 16499177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499177 5 mg 5 miligramos
16422707 50 mg 50 miligramos
16416618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15541
MedChemExpress Zaltidine(CP-57361) is a H2-receptor antagonist, which has the antisecretory action.
Zaltidine(CP-57361) is a H2-receptor antagonist, which has the antisecretory action.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaltidine
Forma física Solid
CAS 85604-00-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10N6S
Sinónimo CP-57361
Información de solubilidad H2O : 7.69 mg/mL (34.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC1=NC(C2=CN=C(C)N2)=CS1)=N
Peso molecular (g/mol) 222.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 98.02%