Learn More
Zaleplon, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zaleplon |
| CAS | 151319-34-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H15 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Zaleplon, Acetamide','N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethyl-, N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine','acetamide deriv., CL 284846, L 846, LJC 10846, Siesta, Sonata, Zaleplon, Zerene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| Nombre IUPAC | N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 305.33 |
| Mostrar más |