Learn More
Zaleplón, Mikromol™
Código de producto. 17991616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17991616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17991616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1322.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zaleplón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon
CAS 151319-34-5
Nombres de analitos o componentes Zaleplon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zaleplon
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamida
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1277 g/mol