Learn More
Zaleplón, Lipomed
Código de producto. 30463646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30463646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463646 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZPL1706100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zaleplón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon
CAS 151319-34-5
Nombres de analitos o componentes Zaleplon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N5 O
Sinónimo Zaleplon
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1277 g/mol