Learn More
Zaleplón, Lipomed
Código de producto. 30459376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30459376 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459376 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZPL170650
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zaleplón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon
CAS 151319-34-5
Nombres de analitos o componentes Zaleplon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N5 O
Sinónimo Zaleplon
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1277 g/mol