Learn More
Zaleplon Formamide, TRC
Código de producto. 30454467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454467 50 mg 50 miligramos
30456276 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ14501050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1227694-78-1
Fórmula molecular C16H13N5O
Peso molecular (g/mol) 291.31
Sinónimo N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethyl-formamide, Zaleplon Impurity
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidina-7-il)fenil]-N-etilformamida
SMILES CCN(C=O)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon Formamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N5O/c1-2-20(11-22)14-5-3-4-12(8-14)15-6-7-18-16-13(9-17)10-19-21(15)16/h3-8,10-11H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.112