Learn More
Zaleplon-D5, TRC
Código de producto. 30453912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453912 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ1450021MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon-D5
CAS 1001083-56-2
Fórmula molecular C17 2H5 H10 N5 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Acetamide','N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)acetamide (ACI), Zaleplon-d5, Zaleplon-D5 (N-ethyl-D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 310.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.159