Learn More
Zaleplon-d5 (N-etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zaleplon-D5 |
| CAS | 1001083-56-2 |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H10 N5 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| Nombre IUPAC | N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 310.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310,159 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |