Learn More
Zaleplon, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30461658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461658 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461658 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZPL17061LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zaleplon, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaleplon
CAS 151319-34-5
Nombres de analitos o componentes Zaleplon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N5 O
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Zaleplon
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1277 g/mol