Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Código de producto. 16457276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457276 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17392
 Artículo restringido
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Especificaciones
Peso molecular 211.22 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Sinónimo 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine