Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Código de producto. 16433337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433337 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16433337 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY1739250mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Especificaciones
Peso molecular 211.22 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Sinónimo 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine