Learn More
Zalcitabine, TRC
Código de producto. 30453068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453068 1 g -
30449288 25 mg 25 miligramos
30451009 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ1400001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7481-89-2
Fórmula molecular C9 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 211.22
Sinónimo Cytidine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxycytidine, D 2C, Dideoxycytidine, Hivid, NSC 606170, Ro 24-2027/000, Zalcitabine, ddC
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zalcitabine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0957