Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zafirlukast
Código de producto. 16621862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16621862 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16621862 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zafirlukast
CAS 107753-78-6
Fórmula molecular C31H33N3O6S
Número MDL MFCD00864775
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone, soluble in dimethylformamide and pyridine, insoluble in methanol, toluene, ethyl acetate & acetonitrile
Clave InChI YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC=C1CC1=CN(C)C2=CC=C(NC(=O)OC3CCCC3)C=C12)C(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C
Nombre IUPAC cyclopentyl N-[3-({2-methoxy-4-[(2-methylbenzenesulfonyl)carbamoyl]phenyl}methyl)-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamate
Peso molecular (g/mol) 575.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.68