Learn More
R&D Systems™ Zacopride hydrochloride
Description
Highly potent 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 0.38 nM) and 5-HT4 receptor agonist (Ki = 373 nM). Antiemetic and anxiolytic following systemic administration in vivo.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zacopride hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.26 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 346.252 |