Learn More
Z433927330, MedChemExpress
Código de producto. 16477977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477977 5 mg 5 miligramos
16455926 100 mg 100 miligramos
16421477 50 mg 50 miligramos
16415268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY126074
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Specifica
Nombre del producto químico o material Z433927330
Forma física Solid
CAS 1005883-72-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.