Learn More
Z,Z-Dienestrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z,Z-Dienestrol |
| CAS | 35495-11-5 |
| Fórmula molecular | C18 H18 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (Z,Z)-Dienestrol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylidene-1,2-ethanediyl)bis-, (Z,Z)-, 4,4'-[(1Z,2Z)-1,2-Diethylidene-1,2-ethanediyl]bis[phenol], (Z,Z)-Dienestrol, Isodienestrol, Z,Z-DIES, cis,cis-Dienestrol, β-Dienestrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3-,18-4- |
| SMILES | C\C=C(/C(=C\C)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2Z,4Z)-4-(4-hidroxifenil)hexa-2,4-dien-3-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 266.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1307 |