Learn More
(Z,Z)-Dioxima alfa-furil, TRC
Código de producto. 30405394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405394 50 mg -
30396849 10 mg 10 miligramos
30402101 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86465350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23789-34-6
Fórmula molecular C10H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 220.18
SMILES O\N=C(\C(=N\O)\c1occc1)/c2occc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z,Z)-alpha-Furil Dioxime
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O4/c13-11-9(7-3-1-5-15-7)10(12-14)8-4-2-6-16-8/h1-6,13-14H/b11-9+,12-10+