Learn More
(Z,Z)-Alpha-Furil Dioxime, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z,Z)-alpha-Furil Dioxime |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O4/c13-11-9(7-3-1-5-15-7)10(12-14)8-4-2-6-16-8/h1-6,13-14H/b11-9+,12-10+ |