Learn More
(Z,Z)-5-(2-Metil-3-fenil-propilideno)-4-oxo-2-tioxoxo-3-tiazolidineacético, TRC
Código de producto. 30472490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472490 1 mg 1 miligramo
30481966 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3268051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124782-63-4
Fórmula molecular C15H13NO3S2
Peso molecular (g/mol) 319.4
Sinónimo (5Z)-5-[(2Z)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-Thiazolidineacetic Acid, (5Z)- 5-[(2Z)-2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid
SMILES S=C(S/C1=C\C(C)=C/C2=CC=CC=C2)N(CC(O)=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z,Z)-5-(2-Methyl-3-phenyl-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7-,12-8-