Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Val-Val-Nle Diazometil cetona
Código de producto. 15436449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436449 50mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15436449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64544.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inactiva las tiol proteinasas; un inhibidor irreversible de la catepsina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inactiva las tiol proteinasas; un inhibidor irreversible de la catepsina
CAS 155026-49-6
Fórmula molecular C25H37N5O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 487,60g/mol
Sinónimo C-3890; Z-Val-Val-Nle-DMK
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo