Descripción
- Peso molecular: 467,5 Da
- Forma: Sólida
- Pureza: >90%
- Descripción: Inhibidor de la pan-caspasa permeable a las células
- Almacenamiento: Almacenar a -20 °C
- Envío: Ambient - Pueden enviar con hielo
- Número de citas: 22
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Formulario | Sólido |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | Caspasa |
| Cantidad | 5 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibición de la caspasa |