Learn More
Z-VAD(OMe)-FMK, MedChemExpress
Código de producto. 16469647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469647 5 mg 5 miligramos
16431629 1 mg 1 miligramo
16417108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16658
MedChemExpress Z-VAD(OMe)-FMK (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) is a cell-permeable and irreversible pan-caspase inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK is an ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK irreversibly modifies UCHL1 by targeting the active site of UCHL1.
Z-VAD(OMe)-FMK (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) is a cell-permeable and irreversible pan-caspase inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK is an ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK irreversibly modifies UCHL1 by targeting the active site of UCHL1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-VAD(OMe)-FMK
CAS 187389-52-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30FN3O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (213.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CF)[C@H](CC(OC)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 467.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death