Learn More
MP Biomedicals™ Inhibidor Z-VAD(OMe)-flurometilcetona
Código de producto. 11404906 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404906 1 mg 1 miligramo
11414906 3 mg 3 miligramos
11424906 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404906 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 03FK00901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    403.20€ / 1 miligramos
    Ahorro 20.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El inhibidor Z-VAD(OMe)-FMK sintetizado mediante tecnología patentada es permeable a las células y se une irreversiblemente a las caspasas activadas para bloquear la apoptosis.
Z-VAD(OMe)-FMK es un inhibidor irreversible de la caspasa de amplio espectro permeable a las células. Se ha demostrado que inhibe la apoptosis mediada por Fas en células T de Jurkat y la apoptosis en células THP inducidas por diversos estímulos (como la cicloheximida, tapsigargina, etopósido y estaurosporina).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Inhibidor Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-flurometilcetona
Peso molecular 467,487
Formulario Maciza