Learn More
Tocris Bioscience™ Z-VAD-FMK
Descripción
Z-VAD-FMK is a cell-permeable, irreversible pan-caspase inhibitor. Inhibits caspase processing and apoptosis induction in tumor cells in vitro (IC50 = 0.0015 - 5.8 mM). Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >99% |
| CAS | 634911-81-9 |
| Descripción | Z-VAD-FMK |
| Peso molecular | 467.49 |
| Tipo de producto | Z-VAD-FMK |
| Cantidad | 1 mg |
| Secuencia | Z-Val-Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone |
Para uso exclusivo en investigación