Learn More
(Z)-Tritriacont-24-en-16-1, TRC
Código de producto. 30450866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450866 25 mg 25 miligramos
30454910 5 mg 5 miligramos
30451884 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT74114025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71177-09-8
Fórmula molecular C33H64O
Peso molecular (g/mol) 476.86
Nombre IUPAC (Z)-tritriacont-24-en-16-uno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Tritriacont-24-en-16-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.4957