Learn More
Diclorhidrato de (Z)-triprolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19H22N2 • 2(HCl) |
| Sinónimo | 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;; |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de (Z)-2-(3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)prop-1-en-1-il)piridina |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |