Learn More
(Z)-Thiothixene, MedChemExpress
Código de producto. 16494178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494178 10 mg 10 miligramos
16466897 5 mg 5 miligramos
16412986 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108324
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress (Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
(Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Thiothixene
CAS 3313-26-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29N3O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC(/C2=C\CCN3CCN(C)CC3)=C(SC4=C2C=CC=C4)C=C1)(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 443.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.63
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation