Learn More
Bromuro de (Z)-tetradec-5-enilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Tetradec-5-enyl Bromide |
| CAS | 656242-17-0 |
| Fórmula molecular | C14H27Br |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5Z)-1-Bromo-5-tetradecene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h9-10H,2-8,11-14H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCBr |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-bromotetradec-5-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 275.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1296 |