Learn More
(Z)-Tetraclorvinfos, TRC
Código de producto. 30422346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422346 25 mg
30413678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29230525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22248-79-9
Fórmula molecular C10 H9 Cl4 O4 P
Peso molecular (g/mol) 363.8992561
Sinónimo Phosphoric acid, (1Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl ester, (Z)- (8CI), (Z)-Tetrachlorovinphos, CVMP, Debantic, Gardicide, Gardona, Rabon, Rabond, SD 8447, Stirofos, Stirophos, Stitifos, Tetrachlorvinfos, Tetrachlorvinphos, Vinfos, cis-Gardona
Nombre IUPAC [(Z)-2-cloro-1-(2,4,5-triclorofenil)etililo] dimetilfosfato
SMILES COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)\c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorvinphos
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.8993