Learn More
(Z)-retro-alfa-ionol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-retro-a-Ionol |
| CAS | 55093-47-5 |
| Fórmula molecular | C13 H22 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,8,11,14H,5,7,9H2,1-4H3/b12-8- |
| SMILES | CC(O)C\C=C/1\C(=CCCC1(C)C)C |
| Nombre IUPAC | (4E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-ilideno)butan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1671 |