Learn More
(Z)-rac-luliconazol, TRC
Código de producto. 30482131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482131 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30482131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL473780100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Fórmula molecular C14H9Cl2N3S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
SMILES Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
Nombre IUPAC (2Z)-2-[4-(2,4-diclorofenil)-1,3-ditiolan-2-ilideno]-2-imidazol-1-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 354.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.9615