Learn More
[(Z)-Prop-1-enil]fosfónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30450621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450621 5 g 5 g
30455521 1 g 1 g
30451824 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ1927005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25383-06-6
Fórmula molecular C3H7O3P
Peso molecular (g/mol) 122.06
Sinónimo Phosphonic acid, P-(1Z)-1-propen-1-yl- (ACI), P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (1Z)-1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid, 1-propenyl-, (Z)- (ZCI), Phosphonic acid, propenyl-, (Z)- (8CI), (cis-1-Propenyl)phosphonic acid, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic acid, cis-Propenylphosphonic acid
Nombre IUPAC [(Z)-prop-1-enil]ácido fosfónico
SMILES C\C=C/P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2-
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0133