Learn More
Z-Pro-Leu-Gly-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-Pro-Leu-Gly-OH |
| CAS | 7801-38-9 |
| Fórmula molecular | C21 H29 N3 O6 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N3O6/c1-14(2)11-16(19(27)22-12-18(25)26)23-20(28)17-9-6-10-24(17)21(29)30-13-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-17H,6,9-13H2,1-2H3,(H,22,27)(H,23,28)(H,25,26)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2S)-4-metil-2-[[(2S)-1-fenilmetoxicarbonilpirrolidin-2-carbonil]amino]pentanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 419.471 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.206 |