Learn More
Z-PHE-ONP, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-PHE-ONP |
| CAS | 2578-84-9 |
| Fórmula molecular | C23H20N2O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N2O6/c26-22(31-20-13-11-19(12-14-20)25(28)29)21(15-17-7-3-1-4-8-17)24-23(27)30-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,21H,15-16H2,(H,24,27)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) (2S)-3-fenil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 420.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1321 |