Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-fe-ala-fluorometilocetona
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Control negativo permeable celular para inhibidores de caspasa marcados con FMK. También inhibidor irreversible de las catepsinas B, L y S. |
| CAS | 105637-38-5 |
| Fórmula molecular | C21H23N2O4F |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386,42 |
| Sinónimo | Z-FA-FMK; Z-fe-ala-FMK |
| Solubilidad | Soluble en DMSO o DMF a 20 mm |
| Tipo de producto | Z-fe-ala-fluorometilocetona |
| Mostrar más |