Learn More
(Z)-Pentatriacont-9-en-18-one, TRC
Código de producto. 30428767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428767 5 mg 5 miligramos
30413001 25 mg -
30424915 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2849955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173546-57-1
Fórmula molecular C35H68O
Peso molecular (g/mol) 504.91
Nombre IUPAC (Z)-pentatriacont-9-en-18-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Pentatriacont-9-en-18-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H68O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-34H2,1-2H3/b19-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.527