Learn More
(Z)-Octa-1,5-dien-3-ona (~0,1 % hidroquinona) (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Octa-1,5-dien-3-one |
| CAS | 65767-22-8 |
| Fórmula molecular | C8H12O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-1,5-Octadien-3-one, cis-1,5-Octadien-3-one, (5Z)-1,5-Octadien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4-6H,2-3,7H2,1H3/b6-5- |
| SMILES | C=CC(C/C=C\CC)=O |
| Nombre IUPAC | (5Z)-octa-1,5-dien-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 124.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0888 |