Learn More
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
Código de producto. 30483354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483354 50 mg -
30474017 5 mg -
30472728 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64977050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027944-51-9
Fórmula molecular C29H56O
Peso molecular (g/mol) 420.75
Nombre IUPAC (Z)-nonacos-20-en-12-uno
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Nonacos-20-en-12-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.4331