Learn More
(Z)-Naftifine, TRC
Código de producto. 30132827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132827 50 mg 50 miligramos
30011714 100 mg 100 miligramos
30007730 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21310550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65473-08-7
Fórmula molecular C21H21N
Peso molecular (g/mol) 287.4
Sinónimo (Z)-N-Methyl-N-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, (Z)-N-Cinnamyl-N-methyl-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, (Z)-AW 105-843, (Z)-Exoderil, (Z)-Naftifungin, (Z)-Naftin, (Z)-SN 105-843
Nombre IUPAC (Z)-N-metil-N-(1-naftimetil)-3-fenil-prop-2-en-1-amina
SMILES CN(C\C=C/c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Specifications
Nombre del producto químico o material (Z)-Naftifine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20/h2-15H,16-17H2,1H3/b11-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1674
Porcentaje de pureza >95%