Learn More
(Z)-sulfóxido de montelukast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Montelukast Sulfoxide |
| CAS | 1428511-42-5 |
| Fórmula molecular | C35 H36 Cl N O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1Z)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36ClNO4S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(42(41)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10-/t32-,42?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C/c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)CC5(CC(=O)O)CC5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfinilmetil]ciclopropil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 602.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 601.205 |