Learn More
(Z)-Mirin, MedChemExpress
Código de producto. 16483907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483907 50 mg 50 miligramos
16481296 200 mg 200 miligramos
16470448 5 mg 5 miligramos
16447766 100 mg 100 miligramos
16417988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19959
MedChemExpress Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Mirin
CAS 1198097-97-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8N2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (140.75 mM)
SMILES O=C1N=C(N)S/C1=C\C2=CC=C(O)C=C2.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 220.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.25
Porcentaje de pureza 97.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death