Learn More
(Z)-Metominostrobina, TRC
Código de producto. 30135504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135504 25 mg 25 miligramos
30132886 100 mg 100 miligramos
30006161 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33875825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133408-51-2
Fórmula molecular C16 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 284.31
Sinónimo Benzeneacetamide, α-(methoxyimino)-N-methyl-2-phenoxy-, (αZ)- (9CI, ACI), (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-methyl-2-phenoxybenzeneacetamide (ACI), Benzeneacetamide, α-(methoxyimino)-N-methyl-2-phenoxy-, (Z)- (ZCI), (Z)-2-(Methoxyimino)-N-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)acetamide, (Z)-Metominostrobin, (Z)-N-Methyl-2-(2-phenoxyphenyl)-2-(methoxyimino)acetamide
Nombre IUPAC (2Z)-2-metoxiimino-N-metil-2-(2-fenoxifenil)acetamida
SMILES CNC(=O)\C(=N/OC)\c1ccccc1Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Metominostrobin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O3/c1-17-16(19)15(18-20-2)13-10-6-7-11-14(13)21-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19)/b18-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1161