Learn More
(Z)-Metil 3-(hidroxi(fenil)metileno)-2-oxoindolina-6-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Methyl 3-(hydroxy(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| CAS | 2093243-16-2 |
| Fórmula molecular | C17H13NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-6-carboxylic acid','2,3-dihydro-3-(hydroxyphenylmethylene)-2-oxo-','methyl ester','(3Z)- (ACI), Methyl (3Z)-2,3-dihydro-3-(hydroxyphenylmethylene)-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13NO4/c1-22-17(21)11-7-8-12-13(9-11)18-16(20)14(12)15(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,18,20)/b15-14- |
| SMILES | O=C1NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2/C1=C(O)\C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-[hidroxi(fenil)metilideno]-2-oxo-1H-indol-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0845 |