Learn More
(Z)-Metil 3-(((4-hidroxifenil)amino)(fenil)metilen)-2-oxoindolina-6-carboxilato, TRC
Código de producto. 30475463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475463 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30475463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31253010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Methyl 3-(((4-hydroxyphenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
CAS 2519501-85-8
Fórmula molecular C23 H18 N2 O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18N2O4/c1-29-23(28)15-7-12-18-19(13-15)25-22(27)20(18)21(14-5-3-2-4-6-14)24-16-8-10-17(26)11-9-16/h2-13,24,26H,1H3,(H,25,27)/b21-20-
SMILES COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(O)cc3)/c4ccccc4)\C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC (3Z)-3-[(4-hidroxianilino)-fenilmetilideno]-2-oxo-1H-indol-6-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 386.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.127