Learn More
(Z)-Metil 2-(3-Nitrobencilideno)-3-oxobutanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 119128-13-1 |
| Fórmula molecular | C12H11NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, (2Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)11(12(15)18-2)7-9-4-3-5-10(6-9)13(16)17/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)\C(=C/c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 249.22 |