Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido tirosina 7
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon LAT, containing Tyr-200.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ tirosina 7, 800 x 20 μl, 800 reacciones, líquido, tipo de ensayo de tirosina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión a 535 nm, excitación a 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de criterio de valoración, enzima objetivo de quinasas de treonina, técnica de FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas |
| Línea de productos | Z-LYTE |
| Formulación | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Incluye | Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo |
| Volumen de muestra | 800 x 20 μl |
| ensayo | Ensayo de tirosina quinasa |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ tirosina 7 |
| Cantidad | 800 x 20 μl |
| Mostrar más |