Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 4 Peptide
Descripción
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido contiene una secuencia consensuada X-(E⁄D)-Y-(I⁄L⁄V), donde X es cualquier residuo.
Especificaciones
Especificaciones
| Objetivo | Tirosina cinasas |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| ensayo | Ensayo de tirosina quinasa |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Etiqueta o tinte | Metilocumarina |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa |
| Cantidad | Ensayos de 800 x 20 µL |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Excitación/emisión | 405⁄465-535 |
| Mostrar más |